Learn More
Brady™ BradyGrip™ Bedruckbare Hakenetiketten mit VELCRO™ Markenhaken
Artikelnummer. 17991940 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 ft. x 0,25 in.
12 ft. x 0,5 in.
12 ft. x 0,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17991940 12 ft. x 0,5 in. 1 Stück
17971940 12 ft. x 0,25 in. 1 Stück
17991930 12 ft. x 0,75 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17991940 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 170728
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem BradyGrip™ Bedruckbares Hakenetikettenmaterial (B-414), kombiniert mit VELCRO™ Marke ONE-WRAP™ Brötchen. Verfügbar für Brady™ tragbare Etikettendrucker.
  • Entworfen in Zusammenarbeit mit Velcro™ Unternehmen zur einfachen und sicheren Kennzeichnung von Draht- und Kabelbündeln
  • Konstruiert für langfristige Nutzung und Wiederverwendung
  • Hergestellt mit Velcro™ Markenhaken zur sicheren Befestigung an VELCRO™ Marke ONE-WRAP™ Riemen
  • Einfach neu zu positionieren und wiederzuverwenden, wenn Sie Ihre Produktbündel aktualisieren müssen.
  • VELCRO™ Marke ONE-WRAP™ Das Produkt ist nicht im Kaufpreis enthalten.
  • VELCRO™ Und ONE-WRAP™ sind eingetragene Marken von Velcro™ IP Holdings, LLC
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität 2011/65/EU, 2015/863
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Menge 1 Kassette
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis 122 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 50 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,015 in.
Dicke (metrisch) 0.381 mm
Abmessungen (L x B) 12 ft. x 0,5 in.
Länge (angloamerikanisch) 12 ft.
Länge (metrisch) 3.66 m
Breite (angloamerikanisch) 0,50 in.
Breite (metrisch) 12.70 mm
Alternate Part Number M4C-500-414