Learn More
Brady™ BradyGrip™ Aufdruckbare Hakenetiketten
Artikelnummer. 30058094 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22.86 m x 25.40 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
30058094 22.86 m x 25.40 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30058094 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 CHF
    116.28 CHF / 1 Rollen
    Sparen 14.72 CHF
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kombinieren Sie die Leistungsfähigkeit der bedarfsgerechten Farbkennzeichnung mit der Flexibilität von VELCRO™ Material zur unübertroffenen Identifizierung von Drähten und Kabeln BradyGrip™ Aufdruckbare Hakenetiketten.
  • Dieses exklusive, aus einem speziellen Material hergestellte Print-and-Place-Material lässt sich einfach anbringen, neu positionieren und entfernen. Brady Und VELCRO™ Markenpartnerschaft
  • Beschriften Sie Kabel und Leitungen übersichtlich, um Installationen, Fehlersuche und Reparaturen zu vereinfachen.
  • Verwenden Sie Farben, um beim Auffinden von Kabelbündeln deutliche visuelle Hinweise zu geben.
  • Drucken Sie einfach Ihr individuelles Etikett aus und bringen Sie es dann auf Ihrem/Ihrer VELCRO™ Marke ONE-WRAP™ Rollen
  • Eingebaut LabelSense™ Die Technologie ermöglicht die Kommunikation zwischen Kartusche und Drucker für schnelle Wechsel, automatische Etiketteneinrichtung und nahtlose Softwareinteraktion.
  • Zur Verwendung mit dem BradyJet™ J7300 Farbetikettendrucker
  • Zum Drucken dieses Materials werden Tintenpatronen benötigt. Verwenden Sie die Teilenummern P-CMY-1 und PK-1.
  • VELCRO™ Marke ONE-WRAP™ Das Produkt ist nicht im Kaufpreis enthalten. VELCRO™ Und ONE-WRAP™ sind eingetragene Marken von Velcro IP-Beteiligungen LLC Die Mit freundlicher Genehmigung verwendet
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung BradyGrip Bedruckbare Klettverschluss-Etiketten mit Klettverschluss für BradyJet J7300 Farbetikettendrucker
Klebstofftyp Haken und Schlaufe
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Draht- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) J7300
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1
Dicke (angloamerikanisch) 0,016 in.
Dicke (metrisch) 0.406 mm
Abmessungen (L x B) 22.86 m x 25.40 mm
Länge (angloamerikanisch) 22.86 m
Länge (metrisch) 22.86 m
Breite (angloamerikanisch) 25.40 mm
Breite (metrisch) 25.40 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Alternate Part Number JC-1000-2414