Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelbbraun
Gold
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Ocker
Rosa
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Vinylfolie mit Permanentkleber
- Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
- Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
- Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
| Beschreibung | Bänder für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Rosa |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Vinyl (B-595) |
| Produkttyp | Tape |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71 Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |