Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BMP71 Drucker
Artikelnummer. 11795593
Click to view available options
Farbe:
Blau
Braun
Durchsichtig
Gelbbraun
Gold
Grau
Grün
Hellblau
Himmelblau
Ocker
Rosa
Schwarz
Violett
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11795593
Marke: Brady™ 142341
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für unregelmäßige, glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
  • Vinylfolie mit Permanentkleber
  • Haftet gut auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünf Jahre Lebensdauer im Außenbereich bei Temperaturen von 82 bis -40 °C (180 bis -40 °F), aufklebbar bei -18 °C (0 °F)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Bänder für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz
Ausführung Glanz
Material Vinyl (B-595)
Produkttyp Tape
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) 50 ft x 1 in.
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 2,54 cm (50 ft. x 1 in.)
Länge (angloamerikanisch) 15,2 m (50 ft.)
Länge (metrisch) 15.24 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 2,54 cm
Höhe (metrisch) 15.24 m