Learn More
Brady™ Vinylbänder (B-595) für BBP31 und BBP33 Drucker
Vinylbänder für den Innen- und Außenbereich (B-595) für allgemeine Einrichtungs- und Sicherheitskennzeichnung
129.00 CHF - 462.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Vinylband für den Innen- und Außenbereich für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Ausführung Glanz
Material Vinyl (B-595)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Größe (metrisch) Größe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Größe (metrisch) Größe (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11716495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
141997
Braun 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 in.
225.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11716615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
142005
Gold 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 in.
207.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11776625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
B30C-1125-595-PL
Violett 30,4 m x 2,8 cm 100 ft x 1,125 in.
207.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
141996
Braun 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 in.
334.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11766625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
B30C-2250-595-PL
Violett 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 in.
308.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
142004
Gold 30,4 m x 5,7 cm 100 ft x 2,25 in.
308.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11776495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
142003
Gold 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 in.
462.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11726495
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
141998
Braun 30,4 m x 1,27 cm 0.5 in. x 100 ft.
129.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11756625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
B30C-4000-595-PL
Violett 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 in.
462.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796485
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
141995
Braun 30,4 m x 10,1 cm 100 ft x 4 in.
462.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
B30C-500-595-PL
Violett 30,4 m x 1,27 cm 0.5 in. x 100 ft.
129.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11726615
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
142006
Gold 30,4 m x 1,27 cm 0.5 in. x 100 ft.
129.00 CHF
1 Box
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strapazierfähig und schrumpfarm, mit permanentem Acrylklebstoff, kann bei kalten Temperaturen aufgetragen werden
  • Für unregelmäßige, gekrümmte, raue und stark strukturierte Oberflächen
  • Wird auf lackierten Betonblöcken, unebenem Holz, texturierten Kunststoffen, mit Papier ummantelten Rohren und pulverbeschichteten Oberflächen verwendet
  • Haftet auf Objekten mit schwacher Oberflächenspannung (PVC-Rohrleitungen, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, recycelten Kunststoffen)
  • Empfohlene Bandserie: R-10000 Serie
  • Betriebstemperatur: -40° bis 180 °F
  • Anwendungstemperatur: 0° bis 180 °F
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 8 bis 10 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Dauerhaftes Acryl
Vinyl (B-595)
Rohrmarkierungen, Pfeilklebeband, Lagermarkierungen, Warntafeln, Sicherheitshinweise, Lichtbögen und visuelle Markierungen am Arbeitsplatz
1
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
0.102 mm
30.40 m
Vinylband für den Innen- und Außenbereich für BBP3x Drucker
Glanz
Vinylband für den Innen-/Außeneinsatz
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
Je 1
-40 °C bis 82 °C
100 ft. (2,01 m)
30.4 m