Learn More
Brady™ ToughStripe™ Überlaminiertes Bodenmarkierungsband
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
15,2 m (50 ft.)
100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,12 in.
2 in.
2,25 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 ROLL
Beschreibung
- Sehr haltbar
- Leicht zu verarbeiten
- Leicht zu entfernen
- Klar mit einer Glanzbeschichtung
- In verschiedenen Breiten und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beschreibung | ToughStripe Klebeband zur Überlaminierung |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Durchsichtig |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Label |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | None |
| Mehr anzeigen |