Learn More
Brady™ ToughStripe™ Etiketten mit Überlaminierung
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb, Durchsichtig
Grün, Durchsichtig
Orange, Durchsichtig
Rot, Durchsichtig
Schwarz, Durchsichtig
Weiß, Durchsichtig
Länge (angloamerikanisch):
100 ft. (2,01 m)
Breite (angloamerikanisch):
1,12 in.
2,25 in.
Breite (metrisch):
2,86 cm
5,71 cm
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
Includes
- 1 Rolle aus B-483 Polyester
- 1 Rolle aus B-634 Polyester-Überlaminat
Einfacher dreistufiger Prozess
- Druckeretikett
- Auf dem Boden aufzubringen
- Überlaminierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
| Beschreibung | GlobalMark ToughStripe Bodenbeschriftungsband mit Überlaminierung |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Schwarz, Durchsichtig |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mehr anzeigen |