Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungsband
Artikelnummer. 11761675 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Schwarz
Schwarz, Gelb
Schwarz, Weiß
Weiß
Weiß, Rot
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Breite (angloamerikanisch) Packungsgröße
11761675 Schwarz, Gelb 2 in. 1 ROLL
11791665 Schwarz 2 in. 1 ROLL
11791675 Schwarz 3 in. 1 ROLL
11791685 Schwarz 4 in. 1 ROLL
11781675 Schwarz, Weiß 2 in. 1 ROLL
11781685 Schwarz, Weiß 3 in. 1 ROLL
11781695 Schwarz, Weiß 4 in. 1 ROLL
11761685 Schwarz, Gelb 3 in. 1 ROLL
11761695 Schwarz, Gelb 4 in. 1 ROLL
11731675 Blau 2 in. 1 ROLL
11731685 Blau 3 in. 1 ROLL
11731695 Blau 4 in. 1 ROLL
11741675 Grün 2 in. 1 ROLL
11741685 Grün 3 in. 1 ROLL
11741695 Grün 4 in. 1 ROLL
11751675 Orange 2 in. 1 ROLL
11751685 Orange 3 in. 1 ROLL
11751695 Orange 4 in. 1 ROLL
11721675 Rot 2 in. 1 ROLL
11721685 Rot 3 in. 1 ROLL
11721695 Rot 4 in. 1 ROLL
11771675 Weiß, Rot 2 in. 1 ROLL
11771685 Weiß, Rot 3 in. 1 ROLL
11771695 Weiß, Rot 4 in. 1 ROLL
11701675 Weiß 2 in. 1 ROLL
11701685 Weiß 3 in. 1 ROLL
11701695 Weiß 4 in. 1 ROLL
11711675 Gelb 2 in. 1 ROLL
11711685 Gelb 3 in. 1 Rollen
11711695 Gelb 4 in. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 11761675 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 104317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.40 CHF
    52.42 CHF / 1 Rollen
    Sparen 5.98 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ToughStripe™ Bodenmarkierungsband (3,5 m/100 ft. lang) ist eine langlebige und robuste Lösung zur Markierung von Böden, Gängen, Arbeitszellen und anderen gekennzeichneten Bereichen.
  • Gut sichtbare Bodenmarkierungen verbessern die Sicherheit und Organisation in nahezu jeder industriellen Umgebung
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
  • Kann problemlos durch eine einzelne Person angebracht werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe BODENKLEBEBÄNDER
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Schwarz, Gelb
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Etikettenband
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Packung
Menge 1 Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Abmessungen (L x B) 100 ft. x 2 in. (30,48 m x 5,08 cm)
Länge (angloamerikanisch) 100 ft. (2,01 m)
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5,08 cm
Alternate Part Number TS-50.80-514-BK/YL-STR-RL