Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungen in T-Form
Das strapazierfähige Klebebandin T-Form eignet sich optimal zur Markierung von Regal- und Palettenlagerflächen sowie anderer ausgewiesener Bereiche
Marke:  Brady™ 104464
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11761236
  • 76.60 CHF / 1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
Lange Lebensdauer
  • Hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
  • Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
Problemlose Entfernung
  • Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
  • Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
Hohe Sichtbarkeit
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
  • Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
  • Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
  • In verschiedenen Signalfarben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Naturkautschuk, Permanent
Klebeband
Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
20/Packung
0 bis 130 °F
0,008 in.
254 x 101,60 mm
25.4 cm
101,60 mm
ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Schwarz
Polyester
115 Gardner-Einheiten
T-förmig
-18 °C bis +54 °C
0.201 mm
10 in.
4 in.
TS-101.60-514-DIV-BK-20
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungen in T-Form > ToughStripe Bodenmarkierung, Trennmarkierungen; Schwarz; Größe: 4 x 10 Zoll; Form: T