Beschreibung
Lange Lebensdauer
- Hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
- Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
- Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
- Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
- Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
- Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
- In verschiedenen Signalfarben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
| Beschreibung | ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.) |
| Klebstofftyp | Naturkautschuk, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Schwarz |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Klebeband |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Keine |
| Mehr anzeigen |