Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenmarkierungen in L-Form
Artikelnummer. 11751216
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Länge (angloamerikanisch):
5 in.
8 in.
10 in.
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4 in.
Packungsgröße:
1 PK
Artikelnummer. 11751216
Marke: Brady™ 104443
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das strapazierfähige Klebeband eignet sich optimal zur Markierung von Regal- und Palettenlagerflächen sowie anderer ausgewiesener Bereiche
Lange Lebensdauer
  • Hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
  • Die flache Bauweise verringert Abrieb und Kratzer durch Kufen, Hubwagen usw.
  • Aus robustem Polyester mit kräftigem Klebstoff
Problemlose Entfernung
  • Kein Abplatzen und Abblättern beim Entfernen – löst sich in einem Stück
  • Kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
Hohe Sichtbarkeit
  • Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie frischer Lack
  • Das niedrige Profil verringert Schmutzablagerungen an den Rändern, wie sie bei dickeren (extrudierten) Bodenmarkierungen auftreten können
  • Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Flecken und Verschmutzungen und sieht nach einer Reinigung aus wie neu
  • In verschiedenen Signalfarben erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Beschreibung ToughStripe Stanzteile (L, T, +, Fußabdrücke usw.)
Klebstofftyp Naturkautschuk, Permanent
Beschichtung None
Farbe Grün
Ausführung Gloss
Format Klebeband
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Produkttyp Label Tape
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen
Glanz 115 Gardner-Einheiten
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -18°C
Anzahl pro Packung 20 Pieces/Pack
Menge 20/Packung
Form L-förmig
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 0 bis 130 °F
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis +54 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.201 mm
Dimensions (LxW) 203.20 x 203.2 mm
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Länge (metrisch) 20.32 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,20 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 203.20 mm
Alternate Part Number TS-76.20-514-COR-GR-20