Learn More
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Gefäß, Etiketten für Zentrifugen- oder Eppendorf Tubes™
Artikelnummer. 11532905
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
500/Packung
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Nylongewebe
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 11532905
Marke: Brady™ 062259
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TLS2200™ und TLS-PC™ Etiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Etiketten für die TLS 2200™ und TLS-PC Link™ tragbaren Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinyl
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 60.33 mm
Drahtstärke 3 bis 000 AWG
Breite (angloamerikanisch) 2,2 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 55,88 mm