Learn More
Brady™ TLS2200™ und TLS-PC™ Gefäß, Etiketten für Zentrifugen- oder Eppendorf Tubes™
Artikelnummer. 10733183
Click to view available options
Menge:
100/Rolle
500/Packung
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Nylongewebe
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 10733183
Marke: Brady™ 062278
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TLS2200™ und TLS-PC™ Etiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Etiketten für die TLS 2200™ und TLS-PC Link™ tragbaren Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™61 Etikettiersystem; BMP™71 Etikettendrucker; TLS 2200™ thermisches Etikettiersystem; TLS-PC LINK™ thermisches Etikettiersystem
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 69.85 mm
Dimensions (LxW) 2,625 in. x 0,6 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 0,6 in.
Breite (metrisch) 15,24 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,62 in.
Höhe (metrisch) 66,675 mm