Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ Etiketten für tragbare Thermotransferdrucker für konische Behälter/Flaschen/Petrischalen
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,9 in.
3,5 in.
Höhe (angloamerikanisch):
1 in.
1,5 in.
Material:
Nylongewebe
Polyester
Temperaturbereich (metrisch):
-70 °C bis 120 °C
- 196 – 90 °C
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
- Langlebige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten. Die Tinte verschmiert und verblasst nicht und der Text bleibt klar und lesbar
- Bedruckbare Etiketten ermöglichen es, mehr Informationen auf jede Größe zu drucken
- Auswahl an Materialien für verschiedene Umgebungen von Flüssigstickstoff bis zu Autoklaven
- Spezielle selbstlaminierende Polyesteretiketten schützen den Druck vor Kratzern, extremen Temperaturen sowie Chemikalien und Lösungsmitteln wie Xylol, IPA, Ethanol und DMSO
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter, um Bestellinformationen zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
| Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flaschen, konische Röhrchen, Kryofläschchen, Deepwell-Platten, Laboridentifikation, Petrischale |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Mehr anzeigen |