Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für 0.5 bis 8 ml-Fläschchen/Röhrchen
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Durchscheinend
Weiß, Durchscheinend
Menge:
100/Rolle
250/Packung
500/Packung
Höhe (metrisch):
12,7 mm
15,24 mm
66,675 mm
Breite (metrisch):
12,70 mm
15,24 mm
25,40 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
- Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
- Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
- Sortiment an Materialien für die verschiedensten Umweltbedingungen, von flüssigem Stickstoff bis zu Autoklaven
- Die speziellen selbstlaminierenden oder um das ganze Behältnis reichenden Etiketten aus Polyester schützen Schriftfelder vor Zerkratzen, extremen Temperaturen und vor Chemikalien und Lösungsmitteln wie Xylen, IPA, Ethanol und DMSO
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) |
| Beschreibung | TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß, Durchscheinend |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kryofläschchen, laborinterne Identifikation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ |
| Mehr anzeigen |