Learn More
Brady™ PTL-73-461 Etiketten 45,7 x 9,53mm (BxH) Polyester, weiß, transp./matt, VE=500 St.
Artikelnummer. 10723463
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Durchscheinend
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 10723463
Marke: Brady™ 062256
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Etiketten für Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Tubes bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
  • Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
  • Betriebstemperatur von −320 bis 230 °F (−196 bis 110 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyester
Produkttyp TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kennzeichnung im Labor, etwa von Ampullen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Pailletten und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C° bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 48.89 mm
Dimensions (LxW) 0,375 in. x 1,8 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 1,8 in.
Breite (metrisch) 45,72 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,37 in.
Höhe (metrisch) 9,53 mm