Learn More
Brady™ TLS 2200™ und TLS PC Link™ Druckerbänder
Für den Einsatz mit TLS2200 und TLS PC Link Thermotransferdruckern
Marke: Brady™ 018560
30.67 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07520kg
Beschreibung
Schwarze Bänder zur Verwendung mit einer Vielzahl von Brady-Etikettenmaterialien.
R4310-Bänder
Für die Verwendung mit den folgenden Etikettenmaterialien:
- Mattweißes PE-Tag (B-109)
- PermaSleeve™ 3:1 Heißschrumpfpolyolefin (B-342)
- Mattweißes alterungsbeständiges Papier (B-424)
- Braunes Hochtemperatur-Polyamid (B-426)
- Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)1
- Metallisiertes Polyester (B-428)2
- Selbstverlöschendes Tedlar™ (B-437)
- Ultra-aggressives, permanent matt metallisiertes Polyester (B-486)
- Mattweißes B-4893
- Mattweißes Nylongewebe (B-499) und selbstlaminierendes Tedlar (B-642)
Für die Verwendung mit den folgenden dauerhaften Etiketten:
- lGlassy Weiß (B-423)2,3 (Nur mit 6010-Bändern)
- Superpermanentes Polyester (B-422)2
- Transparent glänzendes Polyester (B-430)2
- Glänzend metall-bedampftes B-4352
- Glänzend weißes Vinyl (B-439)
- Mattweißes Polyester (B-459)2
- Ultra-aggressives glänzend weißes Polyester (B-483)2
- Glänzend weißes Hochtemperatur-Polyamid (B-457)1
- Glänzend weißes, statisch ableitfähiges Polyester (B-473)2 Polyamid (B-477)1
Für die Verwendung mit den folgenden Etikettenmaterialien:
- BradySleeve™ Heißschrumpf-Polyolefin (B-321)
- Mattweiße Polypropylen-Etiketten/Einlagen (B-412)
- Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)
- Mattweißes, manipulationssicheres Vinyl (B-351)
- Weiß glänzendes B-423
- Superpermanentes Polyester (B-422)
- Transparentes, glänzendes Permanent-Polyester (B-430
- Selbstverlöschendes Tedlar (B-437)
- Glänzend weißes Permanent-Vinyl (B-439)
- Glänzend weißes, statisch ableitfähiges Polyester (B-473) und Polyamid (B-477)
- Ultra-aggressives glänzend weißes Permanent-Polyester (B-483)
- Mattweiß Nylongewebe (B-499)
- Selbstlaminierendes Tedlar (B-642)
Bestellinformation
Abmessungen: 2 Zoll x75 Fuß (5.08 cmx22.9 m). Um das beste Farbband für Ihre Anwendung zu ermitteln, wenden Sie sich an Ihren Kundendienstvertreter unter 1-800-772-6733.
1 Das Etikett ist UL-anerkannt, wenn es mit dem entsprechenden Farbband verwendet wird.
2 Das Etikett ist UL-zertifiziert und CSA-zugelassen, wenn es mit dem entsprechenden Farbband verwendet wird.
3 Das Etikett ist AGA-zugelassen und UL-zertifiziert. CSA-Zulassung bei Verwendung mit entsprechendem Farbband.
Spezifikation
Farbbanddrucker | |
R6210-Serie | |
2 in. | |
50,80 mm | |
Farbband | |
Verwendung mit einer Vielzahl von Brady-Etikettenmaterialien |
Schwarz | |
75 ft. | |
23 m | |
Farbband für Thermotransferdrucker der Serie 6200, schwarz | |
UL, CSA | |
1 Stk. |