Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen
Artikelnummer. 11522935
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,9 in.
1 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
Artikelnummer. 11522935
Marke: Brady™ 062357
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermotransferetiketten für Fläschchen, Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Tubes™ bestehen aus bedruckbarem Nylongewebe und selbstlaminierendem Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG MCV in Anpassung an RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) mit einem permanenten Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 ° C) und empfohlen für die Verwendung in Innenräumen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und hoher Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815), UL/Bestanden, 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylongewebe
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laborkennzeichnung, Röhrchen, Fläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Serie, THT 3 in. Kerndrucker
Enthält Rolle mit 3000 Etiketten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Modell THT-125-499-3
Anzahl pro Packung 3000 Label(s) / Roll
Menge 3000/Packung
Form Rechteck
Größe 0,5 x 0,9 in. (L x B)
Größe (angloamerikanisch) Verkleidung 0.5 in H x 0.9 in W
Größe (metrisch) Verkleidung 12.70 mm H x 22.86 mm W
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 0,9 in. x 0,9 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 22,86 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,70 mm
Alternate Part Number THT-125-499-3