Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Fläschchen, Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen
Artikelnummer. 10612434 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,9 in.
1 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
0,75 in.
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Rollen
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
10612434 1 in. 0,375 in. 1 ROLL
11864145 0,5 in. 0,75 in. 1 ROLL
11522935 0,9 in. 0,5 in. 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10612434 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 062378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 CHF
    299.26 CHF / 1 Rollen
    Sparen 34.74 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermotransferetiketten für Fläschchen, Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Tubes™ bestehen aus bedruckbarem Nylongewebe und selbstlaminierendem Polyester für Thermotransferdrucker.
  • Drucketiketten für Thermotransferdrucker.
  • RoHS-konform gemäß der MCV-Änderung 2005/618/EG zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG.
  • Das matte, weiße, mit Polyamid beschichtete Nylongewebe (B-499) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis 193 °C geeignet.°F (-40 bis 90 °C) und wird für die Verwendung in Innenräumen empfohlen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff, gute Beständigkeit gegen Verschmieren des Drucks, Lösungsmittelbeständigkeit und hohe/niedrige Temperaturbeständigkeit.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815), UL/Bestanden, 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Nylon Tuch
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81;i5100;i7100;PR Plus;IP-Serie;THT 76 mm Kerndrucker;i7500
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.94 mm
Enthält Rolle mit 3000 Etiketten
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Modell THT-152-499-3
Anzahl pro Packung 3000 Etiketten pro Rolle
Menge 3000/Packung
Form Rechteck
Größe 0,375 x 1 in. (L x B)
Größe (angloamerikanisch) Verkleidung 0,375 in. H x 1 in. B
Größe (metrisch) Verkleidung 9.53 mm H x 25.40 mm W
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +194 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12.07 mm
Abmessungen (L x B) 1 in. H x 1 in. B
Länge (angloamerikanisch) 0.375 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,375 in.
Höhe (metrisch) 0.9 cm
Alternate Part Number THT-152-499-3