Learn More
Brady™ Thermotransfer-Etikettenband zum Bedrucken
Artikelnummer. 17831495 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
17831495 Schwarz 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17831495 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 112647
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermotransfer-Etikettenband wird verwendet mit Brady Thermotransfer-bedruckbare Etiketten.
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
  • Die Farbbänder der Serie R4300 bieten eine hohe Beständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien bei Verwendung geeigneter Materialien. Brady™ Etikettenmaterial
  • Empfohlen für den Druck auf Papier und Folien mit matter oder rauer Oberfläche, wie z. B. B-427 Selbstlaminierende Vinylfolie und B-499. Nylon Stoff von Brady™
  • Kombinieren Brady Etikettenmaterialien mit den empfohlenen Farbbändern für optimale Beschriftungsleistung
Spezifikation
Produkttyp Farbband für Thermotransferdrucker
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP12 Etikettendrucker, BBP11 Etikettendrucker
Breite (angloamerikanisch) 1,65 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,5 in.
Durchmesser (metrisch) 12.7 cm
Abmessungen (L x B) 80,6 yd. x 4 in. (73,7 m x 10,16 cm)
Sterilität Unsteril
Format Etikett
Menge Je 1
Alternate Part Number R4313