Learn More
Brady™ Universal-Etiketten für Thermodrucker
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,5 in.
2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,75 in.
1 in.
Höhe (metrisch):
25,4 mm
38,10 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Beschreibung
- Mattes, Polyamid-beschichtetes Nylonstoffmaterial mit permanentem Acrylklebemittel, das durch Thermotransfer bedruckbar ist
- Für den Gebrauch innen empfohlen
- RoHS-konform gemäß 2005/618/EC MCV Zusatz zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EC, UL-genehmigt, CSA-akzeptiert
- Gebrauchstemperatur von -40 bis 90 °C (-40 bis 193 °F )
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | UL, UL969, CSA, C22.2 No.0.15-95, DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS, Pass 2002/95/EG |
| Beschreibung | Oberflächenmontage |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Nylongewebe |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |