Learn More
Brady™ Thermoetiketten für konische Fläschchen
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EC |
| Beschreibung | Etiketten für Thermotransferdrucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß, Durchscheinend |
| Display | Consignment |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mehr anzeigen |