Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Zentrifugen- oder Eppendorf™ Röhrchen
Thermotransferetiketten für Zentrifugenröhrchen oder Eppendorf Tubes™ bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
Marke: Brady™ 062354
Additional Details : Gewicht : 0.18910kg
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- Arbeitstemperatur von -320 bis 230 °F (-196 bis 110 °C)
Spezifikation
RoHS, bestanden 2002/95/EG | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Unsteril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker | |
3000/Packung | |
-196 °C° bis 110 °C | |
0.048 mm | |
0,5 in. x 1,8 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B | |
45,72 mm | |
0.5 Zoll | |
19.05 mm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß, Durchscheinend | |
Etikett | |
Thermotransfer-Label | |
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen | |
1 | |
Rechteck | |
0.0019 Zoll | |
15.88 mm | |
1,8 in. | |
12.70 mm | |
12,7 mm |