Learn More
Brady™ Thermoetiketten für Transferflaschen
Artikelnummer. 11824744
Change view
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,25 in.
0,5 in.
1 in.
3,75 in.
Material:
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) Material unitSize
11824744 1 in. 0,5 in. Vinyl 1 ROLL
11819644 1 in. 3,75 in. Vinyl 1 ROLL
11824684 2 in. 1 in. Vinyl 1 ROLL
11859514 1 in. 0,25 in. Polyester 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11824744 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 030174
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermodruck-Flaschenetiketten sind in selbstlaminierendem Vinyl oder fälschungssicherem Material erhältlich, das sich ideal für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen eignet.
  • Das hochleistungsfähige weiße, matte Vinylband mit permanentem Kleber (B-351) ist ideal für Anwendungen, bei denen ein Schutz gegen Produktmanipulationen erforderlich ist. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Auflage entfernen, da das Material zerbrechlich ist.
  • Die Papieretiketten (B-402) sind mit einem permanenten Acrylklebstoff versehen und ideal für kostengünstige Etikettieranwendungen.
  • Im selbstlaminierten Format (B-427) mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes mit dauerhaftem Acrylklebstoff mit hervorragender Wasser- und Ölbeständigkeit.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS, 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG
Beschreibung Oberflächenmontage
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Display Consignment
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Thermotransferdrucker-Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flaschen, Manipulationsindikator
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 27.31 mm
Etiketten pro Zeile 3
Menge 10.000/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0028 in.
Dicke (metrisch) 0.066 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Dimensions (LxW) 0,5 in. x 1 in. (6,6675 cm x 2,54 cm) H x B
Länge (angloamerikanisch) 0.5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number THT-5-7351-10