Learn More
Brady™ Stainerbondz Polyester-Laboretiketten, extrem chemikalienbeständig
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester-Laboretiketten (B-481) sind für den Einsatz im Objektträger-Färbeprozess und andere Laboridentifizierungsarten konzipiert, die eine hervorragende chemische Beständigkeit erfordern.
Marke:  Brady™ 143056
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15260426
  • 381.00 CHF / 1 Box
Verfügbar ab
27-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • StainerBondz™ B-481 mattweißes Polyester mit einem permanenten Acrylklebstoff, ist mit Druckern der B30 Serie von Brady™ im Thermotransfer bedruckbar
  • B-481 funktioniert gut mit dem häufig verwendeten H- und E-Färbeprozess (Hämatoxilin und Eosin) für Objektträger
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Ölen und Wasser
  • Arbeitstemperatur von -112 bis 266 °F (-80 bis 130 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Acryl, Permanent
RoHS
Probenerzeugung, -prüfung und -lagerung
-80 bis 130 °C
Polyester
2500 Rolle(n)
Weiß
Matt
2.2 cm
40 lb./in.
Laborbeschriftung