Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Drahtmarkierungen aus Vinyl
Artikelnummer. 11727304
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 0,75 in.
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 1,5 in.
1,5 x 4 in.
1 x 1 in.
1 x 4 in.
1 x 1,5 in.
1 x 2,5 in.
85,73 x 25,40 mm
Format:
Etikett
Kartusche
Menge:
100/Rolle
250/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11727304
Marke: Brady™ 115100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit BMP™71 Etikettendruckern
  • Zur Kennzeichnung von Drähten und Kabeln
  • Zur Verwendung in Laboren für die Fläschchenkennzeichnung
  • Zum Schutz durch eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit
  • Der unbedruckte Bereich überlappt und schützt den gedruckten Text
  • Farbe: Weiß
Bestellinformation
Zusätzliche Größen und Farben erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2005/618/EG, MCV RoHS 2002/95/EG
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Vinyl
Produkttyp Etikett für die Drahtmarkierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühlgerät; Flüssiger Stickstoff
Zur Verwendung mit (Geräte) Kommunikationskabel, Tafelkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 28.58 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 3.8 cm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm