Learn More
Brady™ Bänder für HandiMark™ Tragbare Etikettendrucker
Beschreibung
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Das robuste, auswischfeste Farbband produziert langlebigen gedruckten Text, der in Industriebereichen und im Freien jahrelang haltbar ist
- Bänder der R10000 Serie basieren auf einer Harzrezeptur, die für ein ausgezeichnetes Bild mit hervorragender Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit sorgt
- Für den Einsatz mit HandiMark™ tragbaren Etikettendruckern
Bestellinformation
Abmessungen (B x L): 2 in. x 100 ft. (5.08 cm x 30.5 m).
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Farbbandkassette |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker |
| Länge (angloamerikanisch) | 75 ft. |
| Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Länge (metrisch) | 23 m |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Sterilität | Unsteril |
| Beschreibung | 50 mm rotes Band |
| Format | Farbband |
| Mehr anzeigen |