Learn More
Brady™ Bänder für HandiMark™ Tragbare Etikettendrucker
Artikelnummer. 10102274
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Kennzeichnung von Anlagen
Raue Außenbedingungen
Zur Verwendung mit (Geräte):
HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10102274 Blau Kennzeichnung von Anlagen HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker 1 Stück
10376574 Weiß Kennzeichnung von Anlagen HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker 1 Stück
12820560 Rot Raue Außenbedingungen HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker 1 Stück
10325714 Blau Raue Außenbedingungen HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10102274 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 042011
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses äußerst robuste, wischfeste Farbband für den HandiMark™ tragbaren Etikettendrucker gewährleistet, dass Ihr gedruckter Text im Freien und in industriellen Bereichen jahrelang haltbar ist.
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
  • Das robuste, auswischfeste Farbband produziert langlebigen gedruckten Text, der in Industriebereichen und im Freien jahrelang haltbar ist
  • Bänder der R10000 Serie basieren auf einer Harzrezeptur, die für ein ausgezeichnetes Bild mit hervorragender Lösungsmittel- und Kratzfestigkeit sorgt
  • Für den Einsatz mit HandiMark™ tragbaren Etikettendruckern
Order Info
Abmessungen (B x L): 2 in. x 100 ft. (5.08 cm x 30.5 m).
Specifications
Produkttyp Farbbandkassette
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) HandiMark™ tragbarer Etikettendrucker
Material Vinyl
Länge (angloamerikanisch) 75 ft.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 23 m
Breite (metrisch) 50 mm
Sterilität Unsteril
Beschreibung 2 Farben
Format Farbband
Gewicht (angloamerikanisch) 0,5 lb.
Gewicht (metrisch) 0,22 kg
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Anlagen
Menge Je 1