Learn More
Brady™ PTL-20-423 Etiketten 50,8 x 25,4mm (BxH) Polyester, weiß, glänzend, VE=100 St.
Für den Einsatz mit TLS2200 und TLS PC Link Thermotransferdruckern
Marke: Brady™ 018375
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Für Typenschilder, allgemeine Kennzeichnung, Faceplates, Panels und Geräte. Materialien und Größen siehe unten. Etiketten werden in Rollen verkauft.
- Einfach einzulegende, industrietaugliche Etiketten und Bänder sind in einer Vielzahl von Materialien, Größen und Farben erhältlich, um Oberflächen-, Farb- und gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden
- Verwenden Sie für glatte Oberflächen wie unbeschichtetes Metall, Kunststoff und Glas “Permanentbänder”
- Die Materialauswahl umfasst glänzendes oder transparentes Polyester, metallisiertes Polyester mit silberfarbener Oberfläche, farbiges Vinyl und wärmeschrumpfendes Polyolefin
- Verwenden Sie “ultrafest klebende Bänder” auf stark texturierten und/oder energiearmen Oberflächen wie pulverbeschichtetem Kunststoff-ABS und Polypropylen
Spezifikation
AGA, CSA, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815), UL | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Polyester | |
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung | |
1 | |
Rechteck | |
0.076 mm | |
2 in. | |
1 Zoll |
Oberflächenmontiert | |
Weiß | |
Etikett | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
100/Rolle | |
-70 °C bis +110 °C | |
28.57 mm | |
50,80 mm | |
2.54 cm |