Learn More
Brady™ LABXPERT™ Druckeretiketten
Click to view available options
Menge:
150/Packung
175/Packung
Höhe (metrisch):
1.52 cm
5.58 cm
5.71 cm
Material:
Polyester
Breite (angloamerikanisch):
1,5 in.
2,62 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 ROLL
Beschreibung
- Bedruckbare, selbstlaminierende, hochbeanspruchbare Laboretiketten für LABXPERT Drucker.
- Die Etiketten aus Polyester sind temperaturbeständig von -196 bis +121 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Oberflächenmontiert |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Durchscheinend |
| Ausführung | Matt |
| Format | Kartusche, Beschriftung |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Laborbeschriftung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, Röhrchen, Fläschchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LabXpert™ Drucker |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Mehr anzeigen |