Learn More
Brady™ LABXPERT™ Objektträgeretiketten aus Polyester
Click to view available options
Höhe (metrisch):
6,35 mm
Breite (metrisch):
4,82 cm
Unit Size:
1 ROLL
Description
- Für Temperaturen von -80 bis +121 °C (-112 bis +250 °F)
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | AGA, UL, UL969, CSA, C22.2 Nr.0.15-95, RoHS, 2005 / 618/EG Konzentrationshöchstwerte, 2002/95/EG |
| Beschreibung | Oberflächenmontage |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Schwarz, Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Etikett |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Etikett |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Typenschilder, Objektträgerkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iDXPERT™, LabXpert™ Drucker |
| Show More |