Learn More
Brady™ LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester
LABXPERT™ Hochleistungslaboretiketten aus Polyester bestehen aus selbstlaminierendem Polyester (B-461), einer transparenten Folie mit einem mattweißen Druckbereich und eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
Marke: Brady™ 060928
Additional Details : Gewicht : 0.22450kg
Beschreibung
- Das selbstlaminierende Polyester verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
- All-in-One-Kassette mit Farbband und Etiketten
Spezifikation
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Etikett | |
Flaschen, konische Röhrchen, Laborkennzeichnung, Röhrchen, Fläschchen | |
1 | |
-320 bis 250 °F | |
0.0019 Zoll | |
9.14 m | |
31,75 mm | |
3.17 cm |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Unsteril | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
1 Rolle | |
-196 bis 121 °C | |
0.048 mm | |
19 in. | |
1.2 Zoll | |
31.75 mm |