Learn More
Brady™ LABXPERT™ FreezerBondz Etiketten
Für Brady TLS2200 und PC Link Drucker
110.10 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Oberflächenmontiert
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Matt
Material Polyester
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Höhe (angloamerikanisch) Höhe (metrisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10021952
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
060909
225/Packung 1.8 Zoll 4.57 cm 0,6 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10633963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
060906
100/Rolle 3.75 Zoll 9.52 cm 1,5 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10623963
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
060908
225/Packung 1.75 Zoll 4.44 cm 1 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10152992
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
060907
225/Packung 1.6 Zoll 4 cm 0,5 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Beständig gegen Flüssigstickstoff bis -196 °C (-321 °F), im Tiefkühlgerät bis -80 °C (-112 °F) und Autoklav bis +121 °C (+250 °F)
  • Mattweiß mit permanentem Acrylklebstoff
  • Haftet auf einer gefrorenen oder mattierten Oberfläche, ohne dass das Fläschchen vor der Platzierung des Etiketts abgeschabt oder getrocknet werden muss
  • Geeignet für Glas- und Polypropylen-Oberflächen
Um sicherzugehen, dass das Etikett während der Lagerung sicher kleben bleibt, sollte es um das Fläschchen gewickelt werden, sodass es sich leicht überlappt.
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenmontiert
Schwarz, Weiß
Matt
Polyester