Learn More
Brady™ Etiketten für Tischlaserdrucker
Etiketten für Desktop-Laserdrucker, ideal für Typenschilder, Anlagenkennzeichnung und allgemeine Etikettierungsanwendungen.
Marke: Brady™ 089405
98.18 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28008" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Strapazierfähige, chemikalien- und lösungsmittelbeständige Etiketten zur Verwendung mit einer Vielzahl von Laserdruckern.
- Hohe Auflösung, gute Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Verschmutzungen, Leistungsfähigkeit bei mittleren bis hohen Temperaturen.
- Widerstehen extremen Laborbedingungen.
Spezifikation
| Autoklavierbar | |
| LaserTab Laserbedruckbares Etikett | |
| Weiß | |
| Matt | |
| Nylon Tuch | |
| Laser | |
| Unsteril | |
| Laserdrucker | |
| Packung mit 9 Blätter | |
| -40 °C | |
| 2500/Packung | |
| 0,375 in. Durchm. | |
| -40 bis +90 °C | |
| 0.165 mm | |
| 0,375 in. | |
| 9.52 mm | |
| 0,37 in. | |
| lat-60-799-2.5 |
| Halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
| Acryl, Permanent | |
| Lieferungen | |
| Etikett | |
| Einseitig bedruckbar | |
| Etikett | |
| Gefrierschränke, Flüssigstickstoff, Autoklaven, Wasserbäder, Laboretikettierung und -kennzeichnung | |
| 12.70 mm | |
| 15 | |
| 2565 Etiketten/Packung | |
| Rund | |
| -40 bis +194 °F | |
| 6,5 mil | |
| 0,375 x 0,375 in. (9,35 x 9,35 mm) | |
| 0,375 in. | |
| 12.70 mm | |
| 0.952 cm |