Learn More
Brady™ Etiketten M-81-488 .
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
Etiketten aus Hochleistungspolyester (B-488) der Workhorse-Serie sind beständig gegenüber zahlreichen Lösungsmitteln und schwankenden Temperaturen und lassen sich auf verschiedenen Oberflächen wie Edelstahl und Polypropylen aufbringen.
- Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
- Ideal für allgemeine und Barcode-Etikettierung auf ebenen, glatten Oberflächen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker |
| Material | Polyester |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
| Breite (metrisch) | 48,26 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Höhe (metrisch) | 6,35 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,0036 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,091 mm |
| Abmessungen (L x B) | 0,25 x 1,9 in. |
| Mehr anzeigen |