Learn More
Brady™ Label Maker Kartuschen: Nylongewebe, rund
Artikelnummer. p-4911893
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,375 in.
0,5 in.
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 12784039
Marke: Brady™ 143340
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Label Maker Kartuschen: Die Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Label Maker Kartuschen:Die runden Rundumetiketten aus Nylongewebe (B-499) passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Farbe Orange
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker
Material Nylongewebe
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0,165 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 0,95 cm
Klebstofftyp Permanent
Sterilität Unsteril
Beschreibung Etiketten für BMP51/53 Etikettendrucker
Ausführung Mattes Weiß
Form Rund
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F bis 194&Grad;F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis +90°C
Zertifizierung/Konformität UL, CSA, DIN VDE 0472 Teil 815, ASTM D
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen
Menge Je 1