Learn More
Brady™ IP™ Druckerbänder für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 30041403 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
1,57 in.
4,3 in.
Material:
Harz
Wachs, Harz
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (angloamerikanisch) Material Packungsgröße
30041403 1,57 in. Harz 1 Stück
11568414 1,57 in. Wachs, Harz 1 Stück
12881881 4,3 in. Wachs, Harz 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30041403 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 029089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.30 CHF
    74.27 CHF / 1 Stück
    Sparen 16.03 CHF
    17% Rabatt
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
IP™ Druckerband für Thermotransferdrucker ist ein Farbband mit der Tintenseite nach außen, das einen offenen Kern von 1 in. aufweist, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Thermotransferdruckern zu gewährleisten.
  • Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
  • Bänder der R6200-Serie bieten überlegene Kratzer-, Verschmierungs-, Hitze- und Chemikalienbeständigkeit, wenn sie auf dem passenden Etikettmaterial gedruckt werden, empfohlen Brady™ für den Druck auf glänzendem, glattem oder halbmattem Etikettenmaterial wie B-498 Repositionable Vinyl Cloth und B-486 Metallized Polyester
  • Die Bänder der R4300-Serie bieten eine starke Umweltbeständigkeit gegen Verschmieren und Chemikalien, wenn sie auf dem entsprechenden Brady™ Etikettmaterial gedruckt werden, was für den Druck auf Papier und Filmen mit matter oder rauer Oberfläche empfohlen wird, wie B-427 selbstlaminierendes Vinyl und B-499 Nylon Stoff.
Spezifikation
Produkttyp Drucker-Farbband
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP81 Etikettendrucker, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, BradyPrinter PR Plus Serie, Etikettendrucker, BradyPrinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300, Thermotransferdrucker
Material Harz
Länge (angloamerikanisch) 984 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1,57 in.
Länge (metrisch) 299.9 m
Breite (metrisch) 3.99 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 2.54 cm
Sterilität Unsteril
Format Farbband
Zertifizierung/Konformität RoHS 2005/618/EG MCV, 2002/95/EG
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikettierungsanwendungen unter ungünstigen Umgebungsbedingungen
Menge Je 1
Alternate Part Number R6206