Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ Etiketten
Artikelnummer. 11831643
Click to view available options
Farbe:
Schwarz, Weiß
Weiß, Blau
Weiß, Rot
Menge:
1 Rolle
350/Packung
Höhe (metrisch):
1.2 cm
2.2 cm
3.8 cm
Material:
Polyester
Vinyl
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11831643
Marke: Brady™ 142314
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Unter besonders anspruchsvollen und extremen Bedingungen getestet
  • Kein Abfallen, Reißen oder Abplatzen
  • Zum Erhalt der Integrität Ihrer wichtigsten Proben auf unbestimmte Zeit
  • Widerstehen extremen Temperaturen und aggressiven Chemikalien wie Xylol, Ethanol, DMSO und IPA
  • Geeignet für gefrorene Oberflächen, einschließlich Glas und Polypropylen
  • Geeignet für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
  • Kompatibel mit LABXPERT/IDXPERT Druckern
  • Schwarz auf weiß, durchsichtig
  • Matte Beschichtung mit glatter Oberfläche
  • Bleibt durch sein flaches Profil nicht in der Zentrifuge oder anderen Geräten stecken
Bestellinformation
Für den Einsatz mit Brady LABXPERT und IDXPERT Druckern
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL, RoHS 2002/95/EC
Beschreibung IDXPERT Etiketten
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß, Rot
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Markierung von inneren Tafelkomponenten, Laborkennzeichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) iDXPERT™, LabXpert™ Drucker
Glanz 50 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (metrisch) 9.14 m
Breite (angloamerikanisch) 19 in.
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 3.8 cm