Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ FreezerBondz II Etiketten: Rechteckig mit Kreisen
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 bis Autoklaven, tragen zur Erhaltung der Forschungsergebnisse bei und gewährleisten die Nachverfolgbarkeit der Proben.
179.00 CHF - 345.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Oberflächenmontiert
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Schwarz auf weiß, Weiß
Ausführung Seidenmatt
Format Etikett
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Menge Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (angloamerikanisch) Menge Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10880321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
105951
0,37 in. 300/Packung 0,37 in. 1 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11886003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
105950
0,44 in. 300/Packung 0.5 in. 1 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12859928
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
105952
0,37 in. 300/Packung 0,5 in. 1 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 zumAutoklavieren und tragen zur Erhaltung von Forschungsergebnissen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit von Proben bei.
  • Aus Polyester mit permanentem Acrylklebstoff
  • Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Mit Sichtfenster für den Flüssigkeitsstand im Fläschchen
  • Überlebt die Exposition gegenüber gängigen Laborumgebungen wie Flüssigstickstoff, Tiefkühlgeräten bis zu -196 °C (-320.8 °F), Autoklaven und Wasserbädern bis zu 121 °C (249.8 °F)
  • Etikettengrößen für Fläschchen, Objektträger, Wellplatten, Strohhalme, Petrischalen, Boxen und allgemeine Anwendungen erhältlich
Bestellinformation
Für den Einsatz mit Brady LABXPERT und IDXPERT Druckern
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenmontiert
Schwarz auf weiß, Weiß
Etikett
Etikett
1
Rechteck mit gerundeten Ecken
0,081 mm
25,40 mm
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Seidenmatt
Polyester
LabXpert™ Drucker
300/Packung
-196 °C bis +130 °C
1 in.