Learn More
Brady™ IDXPERT™ und LABXPERT™ FreezerBondz II Etiketten: Rechteckig
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 bis Autoklaven, tragen zur Erhaltung der Forschungsergebnisse bei und gewährleisten die Nachverfolgbarkeit der Proben.
Marke: Brady™ 105943
Additional Details : Gewicht : 1.58760kg
Beschreibung
Etiketten widerstehen Umgebungen von LN2 zumAutoklavieren und tragen zur Erhaltung von Forschungsergebnissen bei gleichzeitiger Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit von Proben bei.
- Aus Polyester mit dauerhaftem Acrylklebstoff
- Anwendbar auf gefrorenen Oberflächen, einschließlich auf in flüssigem Stickstoff aufbewahrtem Glas und Polypropylen
- Mit Sichtfenster für Flüssigkeitsstand in Fläschchen
- Beständig bei allen Lagerungsbedingungen, die im Labor normalerweise anzutreffen sind, wie etwa in flüssigem Stickstoff, in Tiefkühlgeräten mit bis zu -196 °C (-320.8 °F), in Autoklaven und Wasserbädern mit bis zu 121 °C (249.8 °F)
- Verschiedene Etikettengrößen lieferbar für Röhrchen, Objektträger, Well-Platten, Probenbehälter, Petrischalen, Boxen sowie für allgemeine Zwecke
Bestellinformation
Geeignet für Brady LABXPERT und IDXPERT Drucker
Spezifikation
Oberflächenmontiert | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Etikett | |
iDXPERT™, LabXpert™ Drucker | |
Je 1 | |
- 196 °C bis 121 °C | |
9,14 m | |
12,70 mm | |
1.2 cm |
Acryl, Permanent | |
Seidenmatt | |
Polyester | |
Kennzeichnung für allgemeine und industrielle Zwecke, Laborkennzeichnung | |
1 | |
-320.8 °F bis 249.8 °F | |
0,081 mm | |
19 in. | |
0.5 Zoll |