Learn More
Brady™ GlobalMark™ Permanent-Vinylklebebänder: 10,2 cm breit x 30,5 m lang
Artikelnummer. 15202936 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15202936 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15202936 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 113119
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 CHF
    650.69 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.31 CHF
    2% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Vinyl in Innen- und Außenqualität haftet dauerhaft auf den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Passt sich gut an unregelmäßige, gewölbte oder raue Oberflächen an
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünfjährige durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich bei Temperaturen von 82 °C bis -40 °C (180 °F bis -40 °F); kann bei Temperaturen bis zu -18 °C (0 °F) °angewendet °werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS 5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3, Konform mit der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Rot
Display Lieferungen
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Vinyl
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauteil- und Gerätekennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Bodenmarkierung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Rohr- und Ventilkennzeichnung, Lagerkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +180 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 30.48 m x 101.6 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30.48 m
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 101.60 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 107.95 mm