Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Drei pro Reihe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15492913
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig, Weiß
Weiß
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2,62 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
2,62 in.
Material:
Polyester
Packungsgröße:
1 BX
1500 Stück
Artikelnummer. 15492913
Marke: Brady™ 142999
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelkennzeichnung (Drei pro Reihe) sind Wickeletiketten aus Polystyrol oder Polypropylen, die sich sehr flexibel an eng gekrümmte Oberflächen wie bei Drähten und Kabeln anpassen lassen.
  • Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und guter Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen; für Thermotransferdrucker geeignet. Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 ° C).
  • Mit Thermotransferdruckern bedruckbares Polypropylen B-425 ist ideal für Etikettenanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckleistung erfordern.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung Selbstlaminierende Polyesteretiketten für den BBP33 Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Durchsichtig, Weiß
Display Consignment
Ausführung Glanz
Format Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Etiketten für industrielle Zwecke
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labor-Kennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33 Drucker
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196°C
Anzahl pro Packung 1500 Labels/Box
Menge 1500/Packung
Form Rectangle
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 193 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 89.4 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0019 in.
Dicke (metrisch) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 0,6 x 2,625 in.
Länge (angloamerikanisch) 2.62 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,62 in.
Breite (metrisch) 66,68 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 15.24 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,62 in.
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.40 mm
Höhe (metrisch) 6.6 cm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 15.24 mm
Alternate Part Number B33-153-461