Learn More
Brady™ Allgemeine und industrielle BBP33 Etiketten: Drei pro Reihe
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig, Weiß
Weiß
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
2,62 in.
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
2,62 in.
Material:
Polyester
Packungsgröße:
1 BX
1500 Stück
Beschreibung
- Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und guter Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen; für Thermotransferdrucker geeignet. Glänzend weiße Ausführung mit dauerhaftem Acryl (B-423) erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material nach DIN VDE 0472 Teil 815 bei einer Gebrauchstemperatur von -94 bis 230 °F (-70 bis 110 ° C).
- Mit Thermotransferdruckern bedruckbares Polypropylen B-425 ist ideal für Etikettenanwendungen, die eine ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und Druckleistung erfordern.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CSA, RoHS, UL |
| Beschreibung | Polyesteretiketten für den BBP33 Drucker |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Farbe | Weiß |
| Display | Consignment |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mehr anzeigen |