Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Ultradünne kryogene Polyesteretiketten für B33-Drucker
Artikelnummer. 15791857 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
0,5 in.
0,600 in.
1 in.
Breite (angloamerikanisch):
1 in.
1,62 in.
Menge:
1500/Rolle
1900/Rolle
2500/Rolle
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
1500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) Breite (angloamerikanisch) Menge Packungsgröße
15791857 0,5 in. 1 in. 1500/Rolle 1500 Stück
15354158 0,5 in. 1 in. 2500/Rolle 1 Stück
13593310 1 in. 1 in. 1900/Rolle 1 BX
15412615 0,600 in. 1,62 in. 1500/Rolle 1500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15791857 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 143100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 CHF
    184.91 CHF / 1500 Stück
    Sparen 32.09 CHF
    14% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
  • Spezialisiert— Aggressiver Klebstoff B-492 FreezerBondz™ Etiketten eignen sich ideal für gekrümmte, gefrorene Oberflächen wie Fläschchen, Zentrifugenproben, Röhrchen und Objektträger.
  • Dauerhaft— Die Etiketten sind beständig gegen Chemikalien, Abrieb, Lagerung in flüssigem Stickstoff und einen hohen/°niedrigen Temperaturbereich von -196 °C °bis +100 °C.
  • Klebstoff— Permanenter Acrylklebstoff zum festen Verkleben auf glatten, gekrümmten Oberflächen oder zum Umwickeln von Tuben und Ampullen mit einer Überlappung von 1/8 in.
  • Zertifizierungen— RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Erfolgreich geprüft 2015/863).
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität RoHS
Beschreibung FreezerBondz Etiketten für BBP33 Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Laborbeschriftung
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP33, i3300, i5300
Enthält Kartusche mit 1500 Etiketten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -196 °C
Anzahl pro Packung 1500 Sets/Karton
Menge 1500/Rolle
Form Rechteck mit Kreis
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -320 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -195 °C bis +130 °C
Dicke (metrisch) 0.081 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.24 mm
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.40 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,5 in.
Höhe (metrisch) 12.70 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-181-492