Learn More
Brady™ BradyBondz™ Endlosband
Für den Einsatz mit BMP™71 Etikettendruckern
Marke:  Brady™ 114709
Additional Details : Gewicht : 0.15600kg
Artikelnummer. 11563924
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für allgemeine und industrielle Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Patchfeldkennzichnung, Sprach-/Datenkennzeichnung
  • Hergestellt aus hochaggressivem Polyester, das speziell für die Haftung auf pulverbeschichteten Oberflächen ausgelegt ist
  • Farbe: Weiß
Certifications
CSA-geprüft. UL-anerkannt.
Compliance
RoHS-konform
Spezifikation
Spezifikation
UL, CSA
Weiß
Klebeband
Endlosband
BMP™71
1 in.
127 cm
Acryl, Permanent
Glanz
Polyester
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung
1 Rolle
50 Zoll