Learn More
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Etiketten für tragbare Thermotransferdrucker
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten
Marke: Brady™ 115110
Additional Details : Gewicht : 0.09300kg
Beschreibung
- Glänzend weißes Polyester
- In verschiedenen Größen erhältlich
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Patchfeld – Kennzeichnungsport, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
BradyBondz Etikett | |
BMP™71 Tragbarer Thermotransferdrucker | |
500/Rolle | |
1 X 0.37 in. | |
-70 °C bis 110 °C | |
12.70 mm | |
1 in. | |
0.37 Zoll |
Etiketten für BMP71 Etikettendrucker | |
Weiß | |
Polyester (B-423) | |
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung | |
1 | |
Rechteck | |
25.4 x 9.5 mm | |
0.076 mm | |
9,53 x 25,40 mm | |
25,4 mm | |
9.5 mm |