Learn More
Brady™ BradyBondz™ BMP71 Etiketten für tragbare Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11715693
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,70 x 25,40 mm
5,08 x 16,51 mm
6,35 x 19,05 mm
6,99 x 12,70 mm
9,53 x 25,40 mm
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11715693
Marke: Brady™ 114726
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Kennzeichnung von Bauteilen bis hin zu fertigen Produkten
  • Glänzend weißes Polyester
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Anwendungen:
Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Patchfeld – Kennzeichnungsport, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt, CSA-zugelassen, AGA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Material Polyester (B-423)
Produkttyp BradyBondz Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ressourcennachverfolgung, Barcodierung, Flaschen, Komponentenkennzeichnung, konische Röhrchen, Deepwell-Platten, Gerätekennzeichnung, Kennzeichnung für allgemeine Zwecke, Petrischale, Typenschilder, Oberseite mit Durchgangsbohrung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71 Tragbarer Thermotransferdrucker
Etiketten pro Zeile 1
Menge 750/Rolle
Form Rechteck
Größe (angloamerikanisch) 0.75 x 0.25 Zoll
Größe (metrisch) 19 x 6.3 mm
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.53 mm
Dimensions (LxW) 6,35 x 19,05 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (metrisch) 79 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,25 in.
Höhe (metrisch) 6.3 mm