Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Kassette für Etikettenmaschine: B-499 Nylongewebe
Artikelnummer. 15163349
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,9 x 1 in.
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 15163349
Marke: Brady™ 131600
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Label Maker Kartuschen mit B-499 Druckeretiketten aus Nylongewebe für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen.
  • Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
  • Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
  • All-in-One-Kassette mit Etikettenzufuhr und Farbband der R-4300 Serie
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-anerkannt; CSA-zugelassen; halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815)
Beschreibung Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Weiß
Ausführung Matt
Material Polyamid-beschichtetes Nylongewebe
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™41 Etikettendrucker; BMP™51 Etikettierer; BMP™53 Etikettierer
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Packung
Form Rechteck
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +90 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Dimensions (LxW) 1,9 x 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 48.26 mm