Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Kassette für Etikettenmaschine: B-428 Metallisiertes Polyester
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1,13 x 0,5 in.
1 x 0,5 in.
50,80 x 25,40 mm
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Zur Verwendung mit BMP41, BMP51 und BMP53 Druckern
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Passt zu 2002/95/EC |
| Beschreibung | Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Schwarz, Hellgrau |
| Ausführung | Matt |
| Material | Metallisiertes Polyester (B-428) |
| Produkttyp | Etikettierer-Kassette |
| Etiketten pro Zeile | 1 |
| Menge | 140/Packung |
| Form | Rechteck |
| Mehr anzeigen |