Learn More
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Artikelnummer. 15193319
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1,5 in.
1 x 0,5 in.
1 x 1 in.
38,10 x 19,05 mm
7,6 m x 12,1 mm (25 ft. x 0,475 in.)
7,6 m x 25,4 mm (25 ft. x 1 in.)
7,6 m x 9,5 mm (25 ft. x 0375 in.)
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 15193319
Marke: Brady™ 131577
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen
  • Permanenter Klebstoff, für pulverbeschichtete/texturierte Oberflächen
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Passt zu 2002/95/EC
Farbe Schwarz, Weiß
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Etikettierer-Kassette
Menge 180/Packung
Größe (angloamerikanisch) 0.5 x 1.5 Zoll
Größe (metrisch) 12.7 x 38.1 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Höhe (metrisch) 38.1 mm